Principaux documents
S15955
2-METHYL-3-(2-NITROPHENYL)QUINAZOLINE-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.273
Numéro MDL:
Autres remarques