Principaux documents
S141240
4-(4-{1-[4-(3,4-DICYANOPHENOXY)PHENYL]-1-METHYLETHYL}PHENOXY)PHTHALONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H20N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.531
Numéro MDL:
Autres remarques