Principaux documents
S133809
2,2'-(1,1'-BINAPHTHYL-2,2'-DIYLBIS(OXY))BIS(ETHANE-2,1-DIYL) BIS(4-METHYLBENZENESULFONATE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H34O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
682.818
Numéro MDL:
Autres remarques