Key Documents
R424862
(5-ALLYL-6-CHLORO-2-METHYL-PYRIMIDIN-4-YL)-BENZYL-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.768
Numéro MDL:
Autres remarques