Principaux documents
R269085
ACETIC ACID 2,2,2-TRIFLUORO-1-(1H-IMIDAZOL-4-YL)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.141
Numéro MDL:
Autres remarques