Key Documents
QBD11150
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®3-bromoacetamide
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C30H49BrF6N6O15
Poids moléculaire :
927.64
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O.O=C(CN1CCN(CCN(CCN(CC1)CC(O)=O)CC(NCCOCCOCCOCCNC(CBr)=O)=O)CC(O)=O)O
Caractéristiques et avantages
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₃-bromoacetamide contains a DOTA-tris(acid) metal chelator for radio-labelling and a thiol reactive bromoacetamide connected by a hydrophilic dPEG spacer.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable