Key Documents
QBD10540
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®24-Azide (Azido-m-dPEG ®24)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C49H99N3O24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1114.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Caractéristiques et avantages
m-dPEG ®₂₄-Azide (Azido-m-dPEG ®₂₄) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable