QBD10283
Fmoc-N-amido-dPEG®12-acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)=O)=O
InChI
1S/C42H65NO16/c44-41(45)9-11-47-13-15-49-17-19-51-21-23-53-25-27-55-29-31-57-33-34-58-32-30-56-28-26-54-24-22-52-20-18-50-16-14-48-12-10-43-42(46)59-35-40-38-7-3-1-5-36(38)37-6-2-4-8-39(37)40/h1-8,40H,9-35H2,(H,43,46)(H,44,45)
Clé InChI
JYNHRDJTWNEGJE-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable