Principaux documents
Q1336
Sigma-Aldrich
2,4-Quinolinediol
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxyquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Beilstein:
124854
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-9(12)10-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H2,10,11,12)
Clé InChI
HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2