Principaux documents
PH012111
3-[(2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl)(methyl)amino]-1-phenyl-1-propanone hydrochloride
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H24ClNO2
Poids moléculaire :
333.862