Principaux documents
PH007927
1-[(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl]hydrazine
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.191
Numéro MDL:
Autres remarques