Principaux documents
PH005036
N-{1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl}benzamide
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.454
Numéro MDL:
Autres remarques