Key Documents
MT51350086
Mettler-Toledo electrolyte for DX series ISE half-cells
1 mol/L KNO3, volume 6 x 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350086
Volume
6 x 250 mL
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable