Principaux documents
M30507
Sigma-Aldrich
Methyl benzoylformate
98%
Synonyme(s) :
Methyl phenylglyoxylate
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCOOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Beilstein:
1100868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
246-248 °C (lit.)
Densité
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Roman Tsaryk et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(3), 637-648 (2014-11-06)
Limitations of current treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration have promoted interest in the development of tissue-engineering approaches. Injectable hydrogels loaded with cells can be used as a substitute material for the inner IVD part, the nucleus pulposus (NP), and