M1125
L-(−)-Malic acid sodium salt
95-100% (enzymatic)
Synonyme(s) :
L-Hydroxybutanedioic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Essai
95-100% (enzymatic)
Chaîne SMILES
[Na].O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clé InChI
DOJOZCIMYABYPO-DKWTVANSSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable