LR40000-HH
Cap 1
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 L (LR40250-01)
Impuretés
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup