L134
Linopirdine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-phenyl-3,3-bis(4-pyridinylmethyl)-2H-indol-2-one, DuP 996
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 240 mg/mL
Chaîne SMILES
O=C1N(c2ccccc2)c3ccccc3C1(Cc4ccncc4)Cc5ccncc5
InChI
1S/C26H21N3O/c30-25-26(18-20-10-14-27-15-11-20,19-21-12-16-28-17-13-21)23-8-4-5-9-24(23)29(25)22-6-2-1-3-7-22/h1-17H,18-19H2
Clé InChI
YEJCDKJIEMIWRQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Kcnj1(24521)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable