JRD0202
3-(4-Methyl benzoyl)acrylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O3/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
Clé InChI
VNJMEFZKYZHWEO-VOTSOKGWSA-N