JRD0140
5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H8BrNO
Poids moléculaire :
238.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
BrCc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8BrNO/c11-7-9-6-10(12-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7H2
Clé InChI
ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N