JRD0082
1-Benzyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H13FN2O2
Poids moléculaire :
296.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(nn1Cc2ccccc2)-c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C17H13FN2O2/c18-14-8-6-13(7-9-14)15-10-16(17(21)22)20(19-15)11-12-4-2-1-3-5-12/h1-10H,11H2,(H,21,22)
Clé InChI
JODKAKZJIOTZNE-UHFFFAOYSA-N