Key Documents
I17907
Sigma-Aldrich
4-Piperidinecarboxamide
97%
Synonyme(s) :
Hexahydroisonicotinamide, Isonipecotamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
145-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
Clé InChI
DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Survival motor neuron (SMN) protein modulators
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase
  • Orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors
  • Phosphodiesterase 5 inhibitors
Reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-β mediated nublear import
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3