HT-SE101
Selenium
pellets, < 5mm, ≥99.999%
About This Item
Produits recommandés
Description
gray
Pureté
≥99.999%
Forme
pellets
Résistivité
1.2 μΩ-cm, 0°C
Point d'ébullition
684.9 °C (lit.)
Pf
217 °C (lit.)
Densité
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable