Principaux documents
HAM59000-45
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1005 BFP, volume 5 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1005 BFP
Fabricant/nom de marque
Hamilton 59000-45
Paramètres
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
200 psig pressure
D.I. × D.E.
10.3 mm × 13.5 mm
Volume
5 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.