Key Documents
GF98650592
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.028 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
Synonyme(s) :
FV301251
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 986-505-92
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.028 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable