Principaux documents
GF93309161
Iron/nickel
powder, Fe58%/Ni42%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Synonyme(s) :
FE136011
About This Item
Code UNSPSC :
11171604
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 933-091-61
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract,Skin
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable