GF91191191
Praseodymium
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Praseodymium, PR000230
About This Item
Pureté
99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 911-911-91
Résistivité
68 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
3520 °C (lit.)
Pf
931 °C (lit.)
Densité
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clé InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable