GF89687222
Dysprosium
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Synonyme(s) :
Dysprosium, DY000220
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 896-872-22
Résistivité
89 μΩ-cm, 20°C
pb
2567 °C (lit.)
Pf
1412 °C (lit.)
Densité
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clé InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable