Key Documents
GF87078156
Tantalum
powder, 75 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
TA006030, Ta
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ta
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141741
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Pureté
99.9%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 870-781-56
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Poids
20 g
Taille max. des part.
75 (micron)
Point d'ébullition
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable