Key Documents
GF86018362
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, temper annealed
Synonyme(s) :
FA140350
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 860-183-62
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable