GF85069154
Vanadium
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.8%
Synonyme(s) :
V 000270
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 850-691-54
Résistivité
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
0.025 mm
Point d'ébullition
3380 °C (lit.)
Pf
1890 °C (lit.)
Densité
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[V]
InChI
1S/V
Clé InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable