Key Documents
GF84138318
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Synonyme(s) :
SI643250
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 841-383-18
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
5.0 mm