GF80644507
Zinc
rod, length 100 mm, 7.62 mm diameter, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN007914
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Pureté
99.9%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 806-445-07
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
Longueur
100 mm
Diamètre
7.62 mm
Point d'ébullition
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable