Key Documents
GF80372347
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 20 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
AB245130
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 803-723-47
Longueur
20 m
Diamètre
0.12 mm