Principaux documents
GF77019385
Iron silicide
powder, 850 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
FE506020
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 770-193-85
Poids
50 g
Taille max. des part.
850 (micron)