Key Documents
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
Synonyme(s) :
FA145116
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 729-061-27
Longueur
200 m
Diamètre
0.5 mm