Principaux documents
GF71365451
Alumina
tube, outside diameter 2.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonyme(s) :
AL607050
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 713-654-51
Longueur
150 mm
D.E.
2.5 mm
Épaisseur de la paroi
0.6 mm