Key Documents
GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 50 m, temper annealed
Synonyme(s) :
FA145120
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 712-220-93
Longueur
50 m
Diamètre
0.6 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable