Key Documents
GF70950247
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 100 × 100 mm
Synonyme(s) :
SI633420
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 709-502-47
Taille
100 × 100 mm
Épaisseur
4.0 mm