Principaux documents
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
Synonyme(s) :
CU107140
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-655-47
Longueur
970 mm
D.E.
1.1 mm
Épaisseur de la paroi
0.21 mm