Principaux documents
GF70020661
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607915
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-206-61
Longueur
25 mm
Diamètre
9.0 mm