Principaux documents
GF69388666
Rhenium
rod, length 100 mm, 1.5 mm diameter, purity 99.99%
Synonyme(s) :
RE007905
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Re
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141737
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 693-886-66
Longueur
100 mm
Diamètre
1.5 mm
pb
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
Pf
3180 °C (lit.)
Densité
21.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[ReH]
InChI
1S/Re
Clé InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable