Principaux documents
GF68764090
Platinum/Iridium
rod, 1.8 mm diameter, Pt80%/Ir20%, length 10 mm, temper as drawn
Synonyme(s) :
PT047918
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 687-640-90
Longueur
10 mm
Diamètre
1.8 mm