Key Documents
GF67194018
Praseodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
PR006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141610
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 671-940-18
Résistivité
68 μΩ-cm, 20°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
3520 °C (lit.)
Pf
931 °C (lit.)
Densité
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pr]
InChI
1S/Pr
Clé InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable