GF64536330
Polyimide
(PI), film, thickness 0.075 mm, L 2 m, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301400
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 645-363-30
Longueur
2 m
Épaisseur
0.075 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable