GF62035523
Palladium-silver alloy, Pd75Ag25
100mm tube, 6.25mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 6.05mm inside diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PD037500
About This Item
Produits recommandés
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 620-355-23
L × épaisseur de paroi
100 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
6.25 mm × 6.05 mm