GF59666945
Chromium
rod, 10mm, diameter 5.0mm, 99.7+%
Synonyme(s) :
Chromium, CR007920
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99.7%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 596-669-45
Résistivité
12.7 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
10 mm × 5.0 mm
pb
2672 °C (lit.)
Pf
1857 °C (lit.)
Densité
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Clé InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N