Principaux documents
GF58140851
Quartz - fused
sheet, thickness 2.0 mm, 23 mm diameter, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613122
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 581-408-51
Diamètre
23 mm
23 mm
Épaisseur
2.0 mm