Principaux documents
GF55172965
Silicon carbide - reaction bonded
rod, 5.0 mm diameter, length 100 mm
Synonyme(s) :
SI647950
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-729-65
Longueur
100 mm
Diamètre
5.0 mm