GF55140971
Tin
foil, 50x50mm, thickness 0.20mm, as rolled, 98.8%
Synonyme(s) :
Tin, SN000395
About This Item
Essai
98.8%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 551-409-71
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Taille × épaisseur
50x50 mm × 0.20 mm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N