Principaux documents
GF52627934
Alumina
rod, 1.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607910
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 526-279-34
Longueur
200 mm
Diamètre
1.0 mm